Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
MRQ-40, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
10
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
MRQ-40, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (336R-94), vial of 0.5 mL concentrate (336R-95), bottle of 1.0 mL predilute (336R-97), vial of 1.0 mL concentrate (336R-96), bottle of 7.0 mL predilute (336R-98)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG1
control
pancreas
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... SYP(6855)
General description
Anti-Synaptophysin reagiert mit neuroendokrinen Zellen von humanem Nebennierenmark,Schilddrüse, Lunge, Pankreas und Magen-Darm-Schleimhaut. Eine positive Färbung tritt bei Neuronendes Hirns auf. Dieser Antikörper identifiziert normale neuroendokrine Zellen und neuroendokrineals nützlich erwiesen. Es tritt eine diffuse, feinkörnige zytoplasmatische Färbung auf, die wahrscheinlichmit der Verteilung des Antigens innerhalb der neurosekretorischen Vesikel korreliert. Anti-Synaptophysin ist ein unabhängiger Breitspektrum-Marker für die neurale und neuroendokrineDifferenzierung.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Synaptophysin-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 336S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?