Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
34betaE12, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
6
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
34betaE12, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (334M-84), vial of 0.5 mL concentrate (334M-85), bottle of 1.0 mL predilute (334M-87), vial of 1.0 mL concentrate (334M-86), bottle of 7.0 mL predilute (334M-88)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG1κ
control
prostate
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... KRT1(3848)
General description
Anti-Cytokeratin (34betaE12) ist ein Antikörper gegen Cytokeratin mit hohem Molekulargewicht, der mit duktalem und Plattenepithel reagiert und Karzinome färbt. Dieser Antikörper erkennt die Cytokeratine 1, 5, 10 und 14, die in komplexen Epithelgeweben vorkommen. Anti-Cytokeratin (34betaE12) zeigt keine Reaktivität gegenüber Hepatozyten, pankreatischen Azinuszellen, proximalen Nierentubuli oder endometrialen Drüsen; es gibt keine Reaktivität gegenüber Zellen, die aus einfachen Zellgeweben gewonnen wurden. Mesenchymale Tumore, Lymphome, Melanome und neurale Tumore – mit einigen Ausnahmen – reagieren nicht mit diesem Antikörper. Anti-Cytokeratin (34betaE12) markiert myoepitheliale Zellen und ist nachweislich geeignet, ein Adenokarzinom der Prostata von einer Prostatahyperplasie zu unterscheiden. Dieser Antikörper ist außerdem geeignet, zwischen benignen und malignen intraduktalen Wucherungen in der Brust zu unterscheiden.[1][2][3][4][5][6]
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Other Notes
Cytokeratin (34betaE12)-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 334S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?