Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
ER-PR8, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
4
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
ER-PR8, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (324M-14), vial of 0.5 mL concentrate (324M-15), bottle of 1.0 mL predilute (324M-17), vial of 1.0 mL concentrate (324M-16), bottle of 7.0 mL predilute (324M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
isotype
IgG1κ
control
prostate
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... KLK3(354)
General description
Das prostataspezifische Antigen (PSA) ist ein 33-kDa-Protein, das vornehmlich vom Prostata-Epithel und der Epithelschicht der periurethralen Drüsen erzeugt wird. PSA wird sowohl im normalen als auch im neoplastischen Prostatagewebe exprimiert. Obwohl PSA als prostataspezifisch erachtet werden kann, wurde ein niedriger PSA-Gehalt und/oder eine schwache PSA-Genexpression in einigen extraprostatischen Geweben, z. B. in normalem Brustgewebe, in Brusttumoren, im Endometrium, in Nebennieren-Neoplasmen und in Nierenzellkarzinomen, nachgewiesen. Anti-PSA eignet sich insbesondere für die Bestimmung der prostatischen Herkunft von Karzinomen in nichtprostatischen Geweben (metastasierte Erkrankung) mittels IHC-Methoden. Dieses Produkt wird vorzugsweise in Verbindung mit einem Antikörpertest verwendet, da bis zu 27 % aller Prostatakarzinomfälle (vornehmlich schlecht differenzierte Karzinome) für diesen Marker negativ sein können.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO | RUO |
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Objektträger für PSA-positive Kontrollen, Produktnr. 324S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?