Fortfahren mit
322M-1
Podoplanin (D2-40) Mouse Monoclonal Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
D2-40, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
D2-40, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (322M-14), vial of 0.5 mL concentrate (322M-15), bottle of 1.0 mL predilute (322M-17), vial of 1.0 mL concentrate (322M-16), bottle of 7.0 mL predilute (322M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:20-1:100
isotype
IgG1
control
tonsil
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... PDPN(10630)
General description
Podoplanin ist ein transmembranes Mukoprotein (38 kD), das von dem monoklonalen Antikörper D2-40 erkannt wird. Podoplanin wird in gesundem und malignem lymphatischem Endothel, einschließlich Kaposi-Sarkom, selektiv exprimiert. Podoplanin wird auch in epitheloiden Mesotheliomen und Seminomen exprimiert.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Podoplanin-Objektträger für positive Kontrollen, Produktnr. 322S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the number of tests included in the following products:
    Podoplanin (D2-40) - 7 mL RTU (322M-18)
    H. pylori - 7 mL RTU (215A-78)
    1 answer
    1. Approximately 7 ml of volume will yield 60 to 70 tests on the Ventana system, accounting for potential losses during priming and aliquoting.