zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H514CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.14
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (GC, HPLC)
extent of labeling
1-15 mCi per mmol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[14CH3]c1ccccc1
Packaging
Packaged in break-seal ampule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?