Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
MRQ-2, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
4
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
diluted ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
MRQ-2, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (308M-14), vial of 0.5 mL concentrate (308M-15), bottle of 1.0 mL predilute (308M-17), vial of 1.0 mL concentrate (308M-16), bottle of 7.0 mL predilute (308M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
isotype
IgG1κ
control
tonsil
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
nuclear
Gene Information
human ... POU2F2(5452)
General description
Oktamer-bindender Transkriptionsfaktor-2 (Oct-2) ist ein Transkriptionsfaktor der POU-Familie mit Homöodomäne. Er bindet an Oktamer-Stellen des Ig-Gens und spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Differenzierung von B-Zellen sowie bei der B-Zell-Identität.[1] Oct-2 wird in einer Untergruppe der normalen B-Lymphozyten und in verschiedenen B-Zell-Lymphomen sowie in nodulären Lymphozyten-prädominanten Hodgkin-Lymphomen exprimiert, während es üblicherweise nicht in Reed–Sternberg- und Hodgkin (RS/H)-Zellen klassischer Hodgkin-Lymphome exprimiert wird.[1]
Oct-2 ist ein Transkriptionsfaktor der POU-Familie mit Homöodomäne, der an Oktamer-Stellen des Ig-Gens bindet und B-Zell-spezifische Gene reguliert. Diese sind an der Proliferation und Differenzierung beteiligt, und trotz der geringen Beweise für die Oct-2-Expression in T-Zellen wurde aufgezeigt, dass dieser Faktor während der T-Zell-Aktivierung an der transkriptionalen Regulierung beteiligt ist. Die Oct-2-Aktivität hängt von der Phosphorylierung und dem alternativen Spleißen ab, obwohl es scheint, dass das Maß der Expression als Marker für die B-Zelllinie und -differenzierung verwendet werden kann. Folgendes zeigt ein hohes Maß der Oct-2-Expression: B-Zellen, Mantel-B-Zellen, monozytoide B-Zellen und Plasmazellen. Verschiedene Lymphome sind auch positiv für diesen Marker, einschließlich die Folgenden: B-chronische lymphatische Leukämie, Mantelzell-Lymphom, follikuläres Lymphom, Marginalzonen-Lymphom, Plasmozytom, Burkitt-Lymphom, diffuses großzelliges Lymphom, diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom, T-Zell-reiches B-Zell-Lymphom, noduläres Lymphozyten-dominantes Hodgkin-Lymphom, klassisches Hodgkin-Lymphom.
Mehrere Studien zur Oct-2-Expression zeigten eine geringe Expression in Prä-B-, T-Zell-, myelomonozytären und epithelialen Zelllinien, wogegen alle reifen B-Zelllinien eine hohe Expression aufweisen. Die Analyse der Oct-2-Expression in primären Hodgkin-Lymphomen (HL) und daraus gewonnenen Zelllinien zeigte, dass die analysierten Tumorzellen ein hohes Maß an Expression und Aktivität aufweisen. Dies lässt vermuten, dass es einen gemeinsamen B-Zell-Ursprung für alle Typen von HL gibt.
Zugehörige Produkte: bcl-6, CD20; CD79a; PAX-5; BOB.1
Oct-2 ist ein Transkriptionsfaktor der POU-Familie mit Homöodomäne, der an Oktamer-Stellen des Ig-Gens bindet und B-Zell-spezifische Gene reguliert. Diese sind an der Proliferation und Differenzierung beteiligt, und trotz der geringen Beweise für die Oct-2-Expression in T-Zellen wurde aufgezeigt, dass dieser Faktor während der T-Zell-Aktivierung an der transkriptionalen Regulierung beteiligt ist. Die Oct-2-Aktivität hängt von der Phosphorylierung und dem alternativen Spleißen ab, obwohl es scheint, dass das Maß der Expression als Marker für die B-Zelllinie und -differenzierung verwendet werden kann. Folgendes zeigt ein hohes Maß der Oct-2-Expression: B-Zellen, Mantel-B-Zellen, monozytoide B-Zellen und Plasmazellen. Verschiedene Lymphome sind auch positiv für diesen Marker, einschließlich die Folgenden: B-chronische lymphatische Leukämie, Mantelzell-Lymphom, follikuläres Lymphom, Marginalzonen-Lymphom, Plasmozytom, Burkitt-Lymphom, diffuses großzelliges Lymphom, diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom, T-Zell-reiches B-Zell-Lymphom, noduläres Lymphozyten-dominantes Hodgkin-Lymphom, klassisches Hodgkin-Lymphom.
Mehrere Studien zur Oct-2-Expression zeigten eine geringe Expression in Prä-B-, T-Zell-, myelomonozytären und epithelialen Zelllinien, wogegen alle reifen B-Zelllinien eine hohe Expression aufweisen. Die Analyse der Oct-2-Expression in primären Hodgkin-Lymphomen (HL) und daraus gewonnenen Zelllinien zeigte, dass die analysierten Tumorzellen ein hohes Maß an Expression und Aktivität aufweisen. Dies lässt vermuten, dass es einen gemeinsamen B-Zell-Ursprung für alle Typen von HL gibt.
Zugehörige Produkte: bcl-6, CD20; CD79a; PAX-5; BOB.1
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Oct-2-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 308S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?