Fortfahren mit
307M-9
Cytokeratin 7 (OV-TL 12/30) Mouse Monoclonal Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
OV-TL 12/30, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
10
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
diluted ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
OV-TL 12/30, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (307M-94), vial of 0.5 mL concentrate (307M-95), bottle of 1.0 mL predilute (307M-97), vial of 1.0 mL concentrate (307M-96), bottle of 7.0 mL predilute (307M-98)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG1κ
control
lung adenocarcinoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... KRT7(3855)
General description
Anti-Zytokeratin 7 reagiert mit Proteinen, die in den meisten Duktus-, Drüsen-, Übergangs- und Gallengang-Epithelzellen vorkommen. Die Markierung mit Zytokeratin 7 (CK7) kann bei der Unterscheidung zwischen Lungen-, Brust- und Urothelkarzinomen helfen, die in der Regel positiv färben, und Darm- und Prostatakarzinomen, denen in der Regel die CK7-Expression fehlt. CK7 ist ein gängiger Marker für primäre Lungenadenokarzinome und kommt auch in anderen primären Lungenkarzinomen und Karzinomen nichtpulmonalen Ursprungs vor. Anti-Zytokeratin 7 hat sich auch bei der Differentialdiagnose von Ovarialneoplasienals nützlich erwiesen.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Den technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Zytokeratin-7-Objektträger für Positivkontrollen, Produkt-Nr. 307S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)