Merck
305R-1
Cytokeratin 5 (EP1601Y) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
EP1601Y, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
5
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
EP1601Y, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (305R-14), vial of 0.5 mL concentrate (305R-15), bottle of 1.0 mL predilute (305R-17), vial of 1.0 mL concentrate (305R-16), bottle of 7.0 mL predilute (305R-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
isotype
IgG
control
mesothelioma, prostate
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... KRT5(3852)
General description
Cytokeratin 5 ist ein intermediäres Filamentprotein der Cytokeratinfamilie mit einem Molekulargewicht von 58 kD. Es handelt sich um ein basisches Typ-II-Cytokeratin. Mit Antikörpern gegen dieses Protein können Basalzellen von Platten- und Drüsenepithel, Myoepithel und Mesothel identifiziert werden. Anti-Cytokeratin 5 (Anti-CK 5) hat sich als nützlich bei der Differenzialdiagnose von metastatischem Pleurakarzinom gegenüber epitheloidem Mesotheliom erwiesen. Epitheloide Mesotheliome reagieren in fast allen Fällen stark positiv; bis zu 11 % der Lungenadenokarzinome weisen fokale Immunreaktivität auf. Fast alle Plattenepithelkarzinome, die Hälfte der Übergangszellkarzinome und viele undifferenzierte großzellige Karzinome werden mit Anti-CK 5 immungefärbt. Zusammen mit anti-p63 weist Anti-CK 5 eine hohe Sensitivität und Spezifität in Bezug auf Plattenepitheldifferenzierung auf. Myoepithelzellen der Brust, Drüsenepithel und Basalzellen der Prostata werden mit Anti-CK 5 markiert. Dieser Antikörper wurde zusammen mit Anti-CK 14 zur Identifizierung von basalem Mammakarzinom, einem Tumor mit schlechter Prognose, angewendet. Manche von den Eierstöcken stammenden Karzinome können ebenfalls Anti-CK 5-positiv sein.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Cytokeratin 5-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 305S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)