Merck
29395
2-Cyclohexylethyl-β-D-maltosid
≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
Cymal-2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H36O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
452.49
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D +52.5±3°, c = 0.5% in methanol
mol wt
452.49 g/mol
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
CMC
120 mM (20-25°C), 120
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OCCC3CCCCC3)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H36O11/c21-8-11-13(23)14(24)16(26)20(29-11)31-18-12(9-22)30-19(17(27)15(18)25)28-7-6-10-4-2-1-3-5-10/h10-27H,1-9H2/t11-,12-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m1/s1
InChI key
RHXPDNGQJSXOMW-OIIXUNCGSA-N
Application
Detergent for the purification and crystallization of membrane-bound proteins in native structure. It has a higher CMC (critical micelle concentration) and is more hydrophobe than the corresponding linear chain analogue (C20): M. Ju, Z.E. Rassi, J. Liqu. Chromatogr. Relat. Technol., 23, 35 (2000)
Legal Information
Es wird keine Lizenz mit dem Kauf dieses Produktes übereignet.
CYMAL is a registered trademark of Affymetrix, Inc.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)