Fortfahren mit
280R-1
Mammaglobin (31A5) Rabbit Monoclonal Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
31A5, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
6
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
31A5, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (280R-14), vial of 0.5 mL concentrate (280R-15), bottle of 1.0 mL predilute (280R-17), vial of 1.0 mL concentrate (280R-16), bottle of 7.0 mL predilute (280R-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG
control
breast carcinoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... SCGB2A2(4250)
General description
Mammaglobin ist ein mit der Brust assoziiertes Glykoprotein und mit der Sekretoglobin-Familie, die auch humanes Uteroglobin und Lipophilin umfasst, entfernt verwandt.[1] Anti-Mammaglobin markiert das Zytoplasma normaler Brust- und Schweißdrüsenepithelzellen. Seine Expression wurde auch in primären und metastatischen Mammakarzinomen gezeigt.[1][2][3][4]. Das Fehlen der Mammaglobin-Expression wird typischerweise in Prostata-, Nieren-, Dickdarm-, Enddarm-, Dünndarm-, Magen-, Bauchspeicheldrüsen-, Lungen- und Schilddrüsengeweben beobachtet.[2]
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Den technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Mammaglobin-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 280S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
280C-1SAB5500129
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
31A5, monoclonal
clone
304-1A5/31A5, monoclonal
clone
SP178, monoclonal
biological source
rabbit
biological source
mouse, rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human (tested)
Gene Information
human ... SCGB2A2(4250)
Gene Information
human ... SCGB2A2(4250)
Gene Information
human ... KRT5(3852)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)