Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
SP6, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
8
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
SP6, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (275R-14), vial of 0.5 mL concentrate (275R-15), bottle of 1.0 mL predilute (275R-17), vial of 1.0 mL concentrate (275R-16), bottle of 7.0 mL predilute (275R-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG
control
tonsil
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
nuclear
Gene Information
human ... MKI67(4288)
General description
Das Ki-67-Antigen ist ein nukleäres Nicht-Histon-Protein, das in proliferierenden Zellen vorkommt. Obwohl seine spezifische Rolle im Wesentlichen postuliert worden ist, aber noch bestätigt werden muss,ist Ki-67 durch seine Anwesenheit während der Zellteilung ein ausgezeichnetes Ziel für die Markierung von schnellwachsenden Malignitäten. Da seine Anwesenheit mit der Zellproliferation korreliert, kann dieimmunhistochemische Markierung des Ki-67-Antigens nützlich sein, um dieWachstumsfraktion einer Läsion zu charakterisieren.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Ki-67-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 275S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?