Merck
2671R
BIOEAZE Rigging Sets
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41103801
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Designed for use with the SAFC Biosciences' QUICK SCALE™ Program to Allow for Multiple Applications
sterility
sterile; γ-irradiated
storage temp.
2-8°C
General description
3/16" x 3/8" Silicone Tubing with Female Quick Connect on One End and Filling Bell with Cap on One End
Application
Transfer set for dispensing with a filling bell into bottles
Packaging
Double Polybagged
Legal Information
BIOEAZE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)