Merck
253014
3-Aminobenzamid
97%
Synonym(e):
3-AB, 3-ABA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NC6H4CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.15
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-586-9
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
97%
mp
115-116 °C (lit.)
SMILES string
NC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
InChI key
GSCPDZHWVNUUFI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Parp1(11545)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)