Direkt zum Inhalt
2501S
BIOEAZE EZ Top and Aseptic Connecting Devices
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Designed to Aseptically Transfer of Liquids into or from Bottles by Quick Connects
sterility
sterile; γ-irradiated
General description
Fits 500 mL or 1 L Bottle with 082 Clear C-Flex® Stopper with 38 mm Cap with 1 x 2 ft. length of 3/16" x 3/8" Clear 082 C-Flex® Tubing with Pinch Clamp and 1/4" Female Polycarbonate Quick Connect with Cap
Packaging
Double Polybagged
Legal Information
BIOEAZE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)