Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
MOC-31, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
8
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
MOC-31, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (248M-14), vial of 0.5 mL concentrate (248M-15), bottle of 1.0 mL predilute (248M-17), vial of 1.0 mL concentrate (248M-16), bottle of 7.0 mL predilute (248M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
isotype
IgG1κ
control
colon carcinoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... EPCAM(4072)
General description
Epithel-Zelladhäsionsmolekül (Ep-CAM) ist ein transmembranes Glykoprotein, das auf der Zellmembran der meisten Epithelgewebe lokalisiert ist. Bei den meisten Epithelneoplasien wurde eine Immunreaktivität mit dem Antikörper für Ep-CAM festgestellt. Die meisten Nicht-Epithel-Neoplasien weisen jedoch keine Expression von Ep-CAM auf. Ep-CAM wird in Mesothelzellen, Hepatozyten und Lymphozyten nicht exprimiert. In Verbindung mit anderen Markern kann Ep-CAM als Hilfe zum Bestimmen von Neoplasien mit epithelialem Ursprung eingesetzt werden, beispielsweise um zwischen Adenokarzinom und Mesotheliom der Lunge zu unterscheiden.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3 - 7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Ep-CAM-positive Kontrollobjektträger, Produkt-Nr. 248S, sind für die Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) vorgesehen.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?