Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
LK2H10, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
8
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
LK2H10, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (238M-94), vial of 0.5 mL concentrate (238M-95), bottle of 1.0 mL predilute (238M-97), vial of 1.0 mL concentrate (238M-96), bottle of 7.0 mL predilute (238M-98)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG1κ
control
pancreas
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... CHGA(1113)
General description
Chromogranin wurde mittels immunhistochemischer Methoden in einer Vielzahl von endokrinen Gewebearten lokalisiert, etwa in der Hypophyse, im Pankreas, im Hypothalamus, in der Thymusdrüse, in der Schilddrüse, im Darm und in der Nebenschilddrüse. Neuroendokrine Zellen weisen eine feingranuläre Immunreaktivität gegen Chromogranin auf. Es ist allgemein anerkannt, dass die Co-Expression von bestimmten Keratinen und Chromogranin auf eine neuroendokrine Abstammung hinweist. Beim Vorliegen einer starken Chromogranin-Färbung und Nichtvorliegen einer Keratin-Färbung sollte die Möglichkeit eines Paraganglioms in Betracht gezogen werden. Die Co-Expression von Chromogranin und NSE ist typisch für neuroendokrine Neoplasien. Die meisten Hypophysenadenome und Prolaktinome exprimieren Chromogranin.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Other Notes
Chromogranin-A-positive Kontrollobjektträger, Produkt-Nr. 238S, sind für die Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) vorgesehen.
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?