Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 31,80 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 88,20 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.08
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720251
Assay:
≥85%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥85%
optical activity
[α]20/D −13.5°, c = 2.5 in 1.5 M NaOH
concentration
in H2O
refractive index
n20/D 1.427
density
1.206 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of intermolecular esterification products
Most salts of L-(+)-lactic acid are levorotatory, hence the negative rotation in NaOH solution.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥85% | assay - | assay 88-92% total acid basis | assay 80% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100, 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.427 | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| density 1.206 g/mL at 25 °C | density - | density - | density - |
| optical activity [α]20/D −13.5°, c = 2.5 in 1.5 M NaOH | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
| concentration in H2O | concentration ~40% in H2O | concentration - | concentration - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(+)-Milchsäure -Lösung
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?