Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
6H6, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (198M-14), vial of 0.5 mL concentrate (198M-15), bottle of 1.0 mL predilute (198M-17), vial of 1.0 mL concentrate (198M-16), bottle of 7.0 mL predilute (198M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
isotype
IgG1κ
control
blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
General description
Die CD123-IHC-Expression wurde in 157 Knochenmarksbiopsien und/oder Knochenmarkspartikelpräparaten der akuten myeloischen Leukämie (AML) untersucht und mit den morphologischen, immunphänotypischen und zytogenetischen Merkmalen sowie mit dem Vorhandensein von FLT3-ITD- und NPM1-Mutationen korreliert.[2] Die CD123-IHC-Expression wurde bei 40 % der AML-Fälle über ein breites Spektrum der Subtypen der WHO-Klassifikation von 2008 festgestellt und war am häufigsten in der intermediären Risikogruppe anzutreffen. Im Vergleich zur CD123-IHC-negativen AML wies die CD123-IHC-positive AML höhere Anteile an Blasten im Knochenmark (Median 69 %), eine monozytäre Differenzierung (33 von 63 Fällen) sowie CD34-Negativität (29 von 63 Fällen) auf. 83 % (25 von 30) der Fälle von FLT3-ITD-mutierter AML waren CD123+ und 62 % (18 von 29) der NPM1-mutierten Fälle waren CD123-IHC+ (P = 0,0052). CD123 IHC+AML weist charakteristische pathologische Merkmale auf, von denen einige mit den zugrundeliegenden FLT3-ITD- bzw. NPM1-Mutationen zusammenhängen können.[2]
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?