Fortfahren mit
19337
Lectin aus Ulex europaeus-Atto 488-Konjugat
Synonym(e):
Ulex europaeus Agglutinin-Atto 488-Konjugat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 919,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
€ 919,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
carbohydrate specificity α-L-Fucose
Quality Segment
form
powder
fluorescence
λex 501 nm; λem 523 nm in PBS
storage temp.
−20°C
Application
Atto labels are designed for high sensitivity applications including fluorescence microscopy, flow cytometry, fluorescence in situ hybridization (FISH), receptor binding assays, or enzyme assays. Ulex europaeus agglutinin-Atto 488 conjugate, a green-emitting donor, may be used as FRET partner and as a marker of lectin binding.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
73873L8262L9006
fluorescence
λex 501 nm; λem 523 nm in PBS
fluorescence
λex 601 nm; λem 627 nm in PBS
fluorescence
-
fluorescence
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
description
carbohydrate specificity α-L-Fucose
description
carbohydrate specificity α-L-Fucose
description
-
description
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)