Direkt zum Inhalt
19056
2-Methoxy-2-(2-naphthyl)-acetonitril
Synonym(e):
α-Methoxy-2-naphthalinacetonitril
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.23
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Segment
fluorescence
λex 227 nm; λem 336 nm in methanol
SMILES string
COC(C#N)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H11NO/c1-15-13(9-14)12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8,13H,1H3
InChI key
JDVRUILJVSKUFH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)