Fortfahren mit
17480
Bromkresolgrün
suitable for microscopy, ACS reagent
Synonym(e):
3′,3″,5′,5″-Tetrabrom-m-kresolsulfonphthalein Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 185,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H13Br4NaO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
720.00
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116124
EC Number:
263-657-4
MDL number:
€ 185,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
mp
230 °C (dec.) (lit.)
suitability
suitable for microscopy
SMILES string
[Na+].Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1\C(=C2\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2C)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H14Br4O5S.Na/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;/h3-8,26-27H,1-2H3;/q;+1/p-1
InChI key
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYSA-M
Application
Bromocresol-Grün wurde zur Untersuchung des Entfernens nichtionischer organischer Schadstoffe aus Wasser mittels Flüssig-Flüssig-Extraktion eingesetzt. Bromocresol-Grün wurde außerdem in einer Studie zur Untersuchung der Wachstumshemmungsmuster und Milchsäureproduktion in Streptococcus mutans verwendet.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromkresolgrün
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)