Merck
16435
Mikropartikel auf Polystyrolbasis
size: 200 μm
Synonym(e):
Latex-Beads aus PS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.25
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
aqueous suspension
concentration
10% (solids)
particle size
200 μm std dev <4 μm
density
1.05 g/cm3
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
Für jede Charge werden die exakte Partikelgrösse und die Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0.01 μm unter Verwendung eines Coulter Multisizers bestimmt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mikropartikel auf Polystyrolbasis
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)