Merck
16328
O-[2-(Boc-amino)ethyl]-O′-(2-maleimidethyl)ethylenglycol
≥96.0% (HPLC)
Synonym(e):
tert.-Butyl-{2-{2-[2-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-ethoxy]-ethoxy}-ethyl}-carbamat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.36
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C15H24N2O6/c1-15(2,3)23-14(20)16-6-8-21-10-11-22-9-7-17-12(18)4-5-13(17)19/h4-5H,6-11H2,1-3H3,(H,16,20)
InChI key
ANPNLGYUZZQPEV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)