Merck
14701C
EX-CELL® Glycosylation Adjust (Gal +)
protein quality supplement
Synonym(e):
N-linked glycosylation reagent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
quality
GMP, chemically defined
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Sterility Tested, pH, Endotoxin, and Appearance
suitability
suitable for manufacturing use
storage temp.
2-8°C
General description
Ein hochwertiger Proteinzusatz zur Anpassung der Glycosylierungseigenschaften. Mit EX-CELL® Glycosylation Adjust (Gal+) können Anwender einfach und schnell die gewünschte N-verknüpfte Glycosylierung erreichen, indem die Galactosegruppen-Belegung auf dem Oligosaccharid in größerem Maß erhöht wird. Durch die Supplementierung zeigte sich eine 2- bis 4-fache Zunahme der G1F- und G2F-Anteile im Vergleich mit Prozessen ohne Zugabe des Produkts. Das Produkt kann mit einem breiten Spektrum von Zellkulturen eingesetzt werden, ist skalierbar und unkompliziert in der Zulassung.
GMP, konzentrierte Lösung. Zellkulturzusatz. Empfohlener Titrationsausgangspunkt, % Volumen/Volumen.
Packaging
14701C-100ML
14701C-1000ML
Other Notes
Reichen Sie das EX-CELL Glycosylation Adjust (Gal +) Anfrageformular ein, um mit einem SAFC-Mitarbeiter in Verbindung zu treten.
Legal Information
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)