Fortfahren mit
14531C
EX-CELL® EBx PRO-I Serum-Free Media
Animal-component free, without L-glutamine, without phenol red, liquid, suitable for cell culture
Synonym(e):
EX-CELL® EBx Serum-Free Media
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,90
1000 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 151,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
€ 69,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Animal-component-free, low protein, for research or for further manufacturing use
form
liquid
availability
not available in Japan
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: no
phenol red: no
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Legal Information
EBx is a trademark of Vivalis SA
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
14533C24533C24531C
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
dry powder
form
dry powder
components
L-glutamine: no
phenol red: no
components
L-glutamine: no
phenol red: no
components
-
components
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
500
Quality Level
500
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)