Fortfahren mit
14448
2-(4-Biphenylyl)-6-phenylbenzoxazol
BioReagent, suitable for scintillation, ≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
PBBO
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H17NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-125-2
Beilstein/REAXYS Number:
1222425
MDL number:
product line
BioReagent
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
mp
198-199 °C (lit.)
fluorescence
λem 390 nm in acetonitrile: methanol, λem 425 nm in H2O
suitability
suitable for scintillation
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3nc4ccc(cc4o3)-c5ccccc5
InChI
1S/C25H17NO/c1-3-7-18(8-4-1)20-11-13-21(14-12-20)25-26-23-16-15-22(17-24(23)27-25)19-9-5-2-6-10-19/h1-17H
InChI key
WISWLZYHZLVSMO-UHFFFAOYSA-N
Application
Eingesetzt als Szintillator Reagens.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CDS024518CDS024517CDS024519
fluorescence
λem 390 nm in acetonitrile: methanol, λem 425 nm in H2O
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
mp
198-199 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
suitability
suitable for scintillation
suitability
-
suitability
-
suitability
-
assay
≥98.0% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)