Fortfahren mit
14405C
EX-CELL® 405 Serumfreies Medium für Insektenzellen
with L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,50
1000 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
€ 72,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
for research or for further manufacturing use
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
quality
Drug Master File available
technique(s)
cell culture | insect: suitable
components
L-glutamine: 4.717 g/L
NaHCO3: 0.33 g/L
glucose: 9.434 g/L
HEPES: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Baculoviren sind leistungsstarke Expressionssysteme für die Erzeugung von rekombinanten Proteinen. Das bekannteste und intensiv analysierte Baculovirusvektor-Expressionssystem (BEVS) verwendet Spodoptera-frugiperda-Zellen (insbesondere Sf9) als die bevorzugte Wirtszelle für Infektionen mit dem rekombinanten Autographa-californica-Nuclearpolyhedrovirus für die heterologe Proteinexpression. Neueren Untersuchungen zufolge besitzen andere Zelllinien bessere Expressionssubstrate als Spodoptera-Zellen. Der BTI-TN-5B1-4-Klon von Trichoplusia ni, häufig als High Five™ bezeichnet, ist Berichten zufolge ein besseres Wirtssubstrat für die Expression ausgewählter rekombinanter Proteine mithilfe eines BEVS. Diese Zelllinie weist starke Adhäsionseigenschaften auf, kann aber einem Suspensionswachstum angepasst werden.
EX-CELL™ 405 ist ein serumfreies Medium für das optimale Wachstum und die optimale Lebensfähigkeit von BTI-TN-5B1-4(Tn5, High Five)-Zellen. Darüber hinaus unterstützt EX-CELL 405 die Produktion von rekombinantem Protein in High-Five-Zellen in einem höheren Maße, als dies für Sf9-Zellen berichtet wurde. EX-CELL 405 ist ein vollständiges Medium. Vor dem Gebrauch müssen diesem Medium keine Proteinzusätze zugegeben werden.
Legal Information
In den USA, in Kanada und Europa erhältlich. Bitte wenden Sie sich bezüglich Verfügbarkeit und Beschränkungen in anderen Ländern an Ihren lokalen Anbieter.
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)