Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
Ber-H2, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
4
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
Ber-H2, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (130M-94), vial of 0.5 mL concentrate (130M-95), bottle of 1.0 mL predilute (130M-97), vial of 1.0 mL concentrate (130M-96), bottle of 7.0 mL predilute (130M-98)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
isotype
IgG1κ
control
classic Hodgkin lymphoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
membranous
Gene Information
human ... TNFRSF8(943)
General description
Anti-CD30 weist ein formalinresistentes Epitop nach, das bei klassischem Hodgkin-Lymphom, dem Großteil von anaplastischen großzelligen Lymphomen, primären kutanen CD30-positiven T-Zell-lymphoproliferativen Störungen und embryonalen Karzinomen von Sternberg-Riesenzellen exprimiert wird. Gelegentlich wird auch diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom durch diesen Antikörper gefärbt. Dieser Antikörper färbt auch Plasmazellen in Paraffinschnitten. Jedoch sind reaktive Immunoblasten immunreaktiv mit diesem Antikörper. Das Färbemuster von Anti-CD30 unterscheidet sich in Lymphom und embryonalem Karzinom, wobei ersteres membranös ist und eine Golgi-Bereichakzentuierung in der Position aufweist, und letzteres nur membranös ist.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Other Notes
CD30-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 130S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?