Merck
12827
Benzoxazol-2-sulfonsäure Natriumsalz
purum p.a., derivatization grade (for amines and amino acids by HPLC), ≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
Benzoxazole-2-sulfonic acid sodium salt
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4NNaO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.17
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
derivatization grade (for amines and amino acids by HPLC), purum p.a.
assay
≥95.0% (HPLC)
impurities
≤2% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1nc2ccccc2o1
Other Notes
Derivatizing agent for the UV or fluorometric determination of prim. or sec. amines and amino acids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)