Direkt zum Inhalt
121-25-02
Extracellular Matrix Protein Coated T-25 Flasks
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
surface area
25 cm2
matrix active group
ECM Protein coating
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
T-25 tissue culture flasks pre-coated with Extracellular Matrix Attachment Factor.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)