Fortfahren mit
116-500
Fibroblastenwachstumsmedium (500 ml)
Fibroblast Growth Medium (500 ml)
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Primary Cell Culture Media
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
shelf life
6 mo.
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Gebrauchsfertige Komplett-Medien
Application
Fibroblastenwachstumsmedium (500 mL) wird zur Kultivierung menschlicher Fibroblasten eingesetzt. Es wird außerdem zur Kultivierung von primären normalen Zahnfleischfibroblasten von erwachsenen Menschen verwendet[1].
Preparation Note
Im Protokoll enthalten
Analysis Note
Jede Charge wurde auf die Fähigkeit zur Unterstützung der Plattierung, Verbreitung und Proliferation getestet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
415-500411-500135-500
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
6 mo.
shelf life
6 mo.
shelf life
6 mo.
shelf life
6 mo.
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the composition of media?
    1 answer
    1. The composition of this product is considered proprietary. This medium is sterile filtered and fully supplemented with fetal bovine serum, growth factors, trace elements and antibiotics, and is ready for use.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review