Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
MMA, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
5
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
MMA, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (115M-14), vial of 0.5 mL concentrate (115M-15), bottle of 1.0 mL predilute (115M-17), vial of 1.0 mL concentrate (115M-16), bottle of 7.0 mL predilute (115M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
isotype
IgM
control
Hodgkin lymphoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic, membranous
Gene Information
human ... FUT4(2526)
General description
Eine positive Reaktion für CD15 in Verbindung mit einer negativen Reaktion für LCA- und andere B- und T-Zelllinien-Marker unterstützt die bei der Hodgkin-Krankheit anzutreffenden Reed-Sternberg-Zellen. Da dieser Antikörper keine Mesotheliome nachweist, wird er häufiger zur Unterscheidung von epithelialen Mesotheliomen von Adenokarzinomen verwendet.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer (pH 7,3–7,7) mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Other Notes
CD15-positive Kontrollobjektträger, Artikel-Nr. 115S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?