Fortfahren mit
11371
Avidin-Peroxidasekonjugat aus Hühnereiweiss/Meerrettich
lyophilized, powder, almost white, avidin ~5 U/mg
Synonym(e):
Avidin-POD
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Form:
powder
form
powder
quality
lyophilized
avidin activity
~5 U/mg
impurities
≥80 U/mg peroxidase (further activity)
color
almost white
storage temp.
−20°C
Preparation Note
Konjugat-Beschreibung: ~1.5 mol Peroxidase/mol Avidin; MBS-Verknüpfung (Fluka®-Nr. 63173)
Other Notes
1 U entspricht der Proteinmenge, die 1 μg (+)-Biotin bei pH 7.5 bindet weitere Aktivität: Peroxidase ≥80 U/mg [1 U entspricht der Enzymmenge, die 1 μmol ABTS (Fluka® Nr. 11557) pro Minute bei pH 6.0 und 25°C oxidiert]
Staining immunoblots with biotinylated primary antibodies[1]
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)