Direkt zum Inhalt
10942
N-Butyryl-DL-homocystein-thiolacton
≥97.0% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H13NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder or crystals
color
white
mp
76-80 °C
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCC(=O)NC1CCSC1=O
InChI
1S/C8H13NO2S/c1-2-3-7(10)9-6-4-5-12-8(6)11/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
IMJUOGHALGXOSS-UHFFFAOYSA-N
Application
Induziert die Expression von Violacein in einer Chromobacterium violaceum-Mutante, die kein Homoserinlacton produziert (Lit. K.H. McClean et al. Microbiology 143, 3703 (1997)
Biochem/physiol Actions
N-Butyryl-DL-homocysteine thiolactone is a butylated derivative of homocysteine thiolactone which is used to induce hyperhomocysteinemia and seizures.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)