Fortfahren mit
10609
9-Anthracencarbonylcyanid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.5% (GC)
Synonym(e):
α-Oxo-anthracen-9-acetonitril, 9-Anthroylnitril
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 201,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 668,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.25
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8145431
€ 201,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98.5% (GC)
form
solid
mp
142-143 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble, chloroform: soluble
fluorescence
λex 361 nm; λem 451 nm (after derivatization with ethanol), λex 361 nm; λem 460 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C#N)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H9NO/c17-10-15(18)16-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)16/h1-9H
InChI key
FMKFDGUBVPIERQ-UHFFFAOYSA-N
Application
9-Anthroylnitril ist ein fluoreszierendes Reagens, nützlich bei der Derivatisierung von Glucocorticoiden. Es unterstützt ihre Detektion und Trennung mittels RP-HPLC. Es bildet fluoreszierende Ester durch Reaktion mit der primären Hydroxylgruppe an der Position 21 der C-Kette des Glucocorticoides.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
For derivatization of hydroxyl compounds for HPLC with fluorescence detection
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.014688.01461A89405
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 361 nm; λem 451 nm (after derivatization with ethanol), λex 361 nm; λem 460 nm in methanol
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
DMF: soluble, chloroform: soluble, acetonitrile: soluble
solubility
4.6 mg/L
solubility
4.6 mg/L
solubility
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
assay
≥98.5% (GC)
assay
-
assay
-
assay
99%
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)