Fortfahren mit
106-05A
Humane Hautfibroblasten HDF, erwachsen
Synonym(e):
HDF cells
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human neonatal foreskin or adult skin (normal)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Fibroblast
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human neonatal foreskin or adult skin (normal)
Quality Segment
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
Fibroblast
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Chargenspezifische Bestellungen können nicht über die Website erfolgen. Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten bitte an unseren für Sie zuständigen Außendienstmitarbeiter.
Hautfibroblasten sind verantwortlich für die Produktion der extrazellulären Matrix, die das Bindegewebe der Haut bildet, und spielen eine wesentliche Rolle bei der Wundheilung. HDF bieten ein ausgezeichnetes Modellsystem zur Untersuchung vieler Aspekte der Zellphysiologie und sie wurden in Dutzenden Forschungspublikationen verwendet, insbesondere in Bezug auf die Hautbiologie und auf Studien zu Umprogrammierung/induzierter Pluripotenz. HDF wurden verwendet, um neben humanen Synovyozyten induzierte pluripotente Stammzellen (iPSC) durch den inzwischen klassischen “Yamanaka-Cocktail” aus Oct3/4, Sox2, Klf4 und c-Myc herzustellen, dessen Entdeckung Dr. Shinya Yamanaka 2012 den Nobelpreis einbrachte (Takanashi, 2007; 2009), und um die allgemeinen Eigenschaften, die miRNA-Expressionsprofile und das Differenzierungspotenzial von iPSC zu charakterisieren (Hayashi, 2010; Ohta, 2011; Koyanagi-Aoi, 2013; Noguchi, 20130; Razak, 2013; Sakurai, 2013; Tanaka, 2013; Yanagida, 2013)
Application
Verletzungsgenesung, Bindegewebeforschung, Laminin- und Fibronektinproduktion, extrazelluläre Matrix, Gewebeorganisation, Wundheilung, Fibroblastenwachstumsfaktorreaktion
Biochem/physiol Actions
Haut
Preparation Note
Fibroblastenwachstumsmedium (116-500) gebrauchsfertige Komplett-Medien
  • Primärkultur, >500.000 Zellen in Fibroblastenbasalmedium mit 10 % FBS & 10 % DMSO
  • Kann in mindestens 16 Doppelungen kultiviert werden.
Bitte beziehen Sie sich auf das HDF-Kulturprotokoll.
Other Notes
Fibroblastenbasalmedium mit 10 % FBS & 10 % DMSO
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How many generations are needed for these cells to reach replicative senescence?
    1 answer
    1. Typically, 6-10 passages are needed for these cells to reach replicative senescence, depending on the lot.
      Helpful?
  2. What is the estrogen receptor expression in these cells?
    1 answer
    1. Estrogen receptor expression has not been determined for these cells.