Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-877-2
MDL number:
Specific activity:
~70 U/mg
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
powder
Quality Segment
quality
lyophilized
specific activity
~70 U/mg
mol wt
Mr ~97,000
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
temperature at 50 °C (optimum temperature)
greener alternative category
, Enabling
storage temp.
2-8°C
General description
Wir sind darauf bedacht, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Grundsätze der Grünen Chemie“ in Einklang stehen. Dieses Produkt wurde für den Einsatz in der Stärkehydrolyse-Forschung im Hinblick auf Energieeffizienz und Abfallvermeidung verbessert. Weitere Informationen sind im Biofiles-Artikel angegeben.
Amyloglucosidase ist ein Disaccharid-Enzym, das zur Gruppe der α-Glucosidasen gehört. Es wird von verschiedenen Arten der Gattung Aspergillus hergestellt.
Amyloglucosidase ist ein Disaccharid-Enzym, das zur Gruppe der α-Glucosidasen gehört. Es wird von verschiedenen Arten der Gattung Aspergillus hergestellt.
Application
Amyloglucosidase aus Aspergillus niger wird in Glykogen-Assays und in Acetatpuffern für die Stärkehydrolyse verwendet. Kann auch zur Glykogenbestimmung in ganzen Hefezellen, Synthese von Hetero-Oligosacchariden durch Glucoamylase in umgekehrter Richtung verwendet werden.
Other Notes
1 U entspricht der Enzymmenge, die 1 μmol Glucose pro Minute bei pH 4.8 und 60°C freisetzt (Stärke nach nach Zulkowsky, Fluka® Nr. 85642, als Substrat)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amyloglucosidase aus Aspergillus niger
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?