Merck
08520
Quin-2
suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
Synonym(e):
2-{[2-Bis-(carboxymethyl)-amino-5-methylphenoxy]-methyl}-6-methoxy-8-bis-(carboxymethyl)-aminochinolin Tetrakaliumsalz, 4-(2,7-Dichlor-6-hydroxy-3-oxo-9-xanthenyl)-4′-methyl-2,2′-(ethylendioxy)-dianilin-N,N,N′,N′-tetraessigsäure Tetrakaliumsalz, Glycin, N-[2-[[8-[bis-(carboxymethyl)-amino]-6-methoxy-2-chinolinyl]methoxy]-4-methylphenyl]-N-(carboxymethyl)-, Kaliumsalz (1:4), Quin-2 Tetrakaliumsalz, Tetrakalium-2-[[2-[[2-[bis-(2-oxido-2-oxoethyl)-amino]-5-methylphenoxy]-methyl]-6-methoxychinolin-8-yl]-(2-oxido-2-oxoethyl)-amino]-acetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H23K4N3O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
693.87
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5374262
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
solubility
H2O: 10 mg/mL
fluorescence
λex 332 nm; λem 493 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, 10 mM Ca2+
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C26H27N3O10.4K/c1-15-3-6-19(28(10-22(30)31)11-23(32)33)21(7-15)39-14-17-5-4-16-8-18(38-2)9-20(26(16)27-17)29(12-24(34)35)13-25(36)37;;;;/h3-9H,10-14H2,1-2H3,(H,30,31)(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
XAGUNWDMROKIFJ-UHFFFAOYSA-J
Application
Quin-2 ist ein Indikator für Zn2+-Protein-Komplexe .
Other Notes
Ein fluoreszierender hochselektiver Ca++-Indikator mit schneller Aufnahme und Abgabe von Ca++; Kalibrierungssubstanz für die Messung von cytoplasmatischem freien Calcium
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)