Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 470,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.140,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H43LiO9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
506.56
UNSPSC Code:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
InChI
1S/C26H44O9.Li/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27;/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/b16-13+;/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-;/m0./s1
InChI key
XFIKMPRBSORKQP-JATHGWPISA-M
Application
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place. Storage class (TRGS 510): Non Combustible Solids
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
| mode of action protein synthesis | interferes | mode of action - | mode of action - | mode of action - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form powder | form - | form liquid | form - |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?