Fortfahren mit
Z802433
Hellma® Ultra-Mikro-Küvetten für Fluoreszenzmessungen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 3x3 mm, chamber volume 45 μL
Synonym(e):
Ultra-Small Fluorescence Cuvettes
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 640,00
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
€ 640,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
Suprasil® quartz
description
3 windows
manufacturer/tradename
Hellma 105.251-QS, Hellma
parameter
200-2500 nm spectral range
technique(s)
photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
aperture center H
8.5 mm
chamber volume
45 μL
pathlength
3x3 mm
detection method
fluorometric
General description
with PE stopper, aperture 5mm × 3mm rectangular
Packaging
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z802549Z802662Z802336
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
PE stopper, Suprasil® quartz
manufacturer/tradename
Hellma 105.251-QS
manufacturer/tradename
Hellma 105.250-QS
manufacturer/tradename
Hellma 105.250-QS
manufacturer/tradename
Hellma 105.251-QS
aperture center H
8.5 mm
aperture center H
15 mm
aperture center H
8.5 mm
aperture center H
15 mm
pathlength
3x3 mm
pathlength
10x2 mm
pathlength
10x2 mm
pathlength
3x3 mm
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)