Fortfahren mit
Y0000140
Ibuprofen Unreinheit F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3-(4-Isobutylphenyl)-propionsäure
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.28
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
ibuprofen
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCc1ccc(cc1)CC(C)C
InChI
1S/C13H18O2/c1-10(2)9-12-5-3-11(4-6-12)7-8-13(14)15/h3-6,10H,7-9H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI key
DYNVRFFVBZVRND-UHFFFAOYSA-N
General description
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Application
Ibuprofen impurity F EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I0020000B1220000I0060012
Ibuprofen European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
I0020000
Ibuprofen
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
API family
ibuprofen
API family
ibuprofen
API family
ibuprofen
API family
ifosfamide
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ibuprofen Unreinheit F
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)