Direkt zum Inhalt
UST132
TNRCC Methode 1005 Matrix-Spike-Mischung
certified reference material, 10000 μg/mL in pentane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 1.5 mL
manufacturer/tradename
RTC UST-132
concentration
10000 μg/mL in pentane
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
petroleum
format
matrix material
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-56.2 °F - closed cup - Solvent
Flammpunkt (°C)
-49 °C - closed cup - Solvent
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
86290-81-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)