Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
API family
trapidil
manufacturer/tradename
EDQM
mp
150-153 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nc[nH]n1
InChI
1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)
InChI key
KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
61-82-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?