Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.17
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (H-NMR)
form
solid
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Oc1c(cccc1)O)O
InChI
1S/C6H6O5S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11-12(8,9)10/h1-4,7H,(H,8,9,10)
InChI key
MZPWKJZDOCIALD-UHFFFAOYSA-N
General description
Pyrocatechol sulfate is a phenolic metabolite found in circulating human plasma. Its circulating levels appear to be connected to certain food (berries) ingestion and gut microbiota condition. Pyrocatechol sulfate is a potential urinary biomarker of kidney function and dialytic clearance, whole grain intake, and habitual coffee drinking. Pyrocatechol sulfate as well as other phenolic sulfates appear to modulate various biological functions including brain health and cardiomyocyte beating.
Application
Metabolomics Research and Microbiome Research
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| assay ≥95% (H-NMR) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% | assay ≥98.0% (HPLC) |
| color white | color - | color off-white | color - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?