Fortfahren mit
RTC000099
Chlorbenzol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Chlorobenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.56
NACRES:
NA.04
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
605632
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1601361
vapor density
3.86 (vs air)
vapor pressure
11.8 mmHg ( 25 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
1178 °F
expl. lim.
7.1 %
packaging
pkg of 20 mL
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Analysis Note
These secondary standards offer multi-traceability to the USP and EP primary standards, where they are available.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB9795 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorbenzol
signalword
Warning
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
80.6 °F
flash_point_c
27 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-90-7
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)