Direkt zum Inhalt
PHL89285
Teucrin A
phyproof® Reference Substance
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H20O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.36
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[o]1cc(cc1)[C@H]2OC(=O)[C@]3([C@H]4CCCC5=C4[C@@H](OC5=O)[C@H]([C@H]3C)O)C2
InChI
1S/C19H20O6/c1-9-15(20)16-14-11(17(21)25-16)3-2-4-12(14)19(9)7-13(24-18(19)22)10-5-6-23-8-10/h5-6,8-9,12-13,15-16,20H,2-4,7H2,1H3/t9-,12+,13+,15+,16-,19-/m1/s1
InChI key
AONLJCCUYGGOSW-PJERILTQSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)