Direkt zum Inhalt
PHL83530
trans-Oxyresveratrol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Oxyresveratrol, (E)-2,3′,4,5′-Stilbenetetrol, 2,3′,4,5′-Tetrahydroxy-trans-stilben, 4-[(1E)-2-(3,5-Dihydroxyphenyl)-ethenyl]-1,3-dihydroxybenzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.24
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(\C=C\c2cc(O)cc(O)c2)c(O)c1
InChI
1S/C14H12O4/c15-11-4-3-10(14(18)8-11)2-1-9-5-12(16)7-13(17)6-9/h1-8,15-18H/b2-1+
InChI key
PDHAOJSHSJQANO-OWOJBTEDSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)