Fortfahren mit
PHL83304
Plantamajosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Plantamosid, Purpureasid A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 312,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H36O16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
640.59
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 312,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]2OC(=O)\C=C\c4cc(c(cc4)O)O)CO)OCCc3cc(c(cc3)O)O)O
InChI
1S/C29H36O16/c30-11-19-22(37)23(38)24(39)29(42-19)45-27-25(40)28(41-8-7-14-2-5-16(33)18(35)10-14)43-20(12-31)26(27)44-21(36)6-3-13-1-4-15(32)17(34)9-13/h1-6,9-10,19-20,22-35,37-40H,7-8,11-12H2/b6-3+/t19-,20-,22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29+/m1/s1
InChI key
KFEFLPDKISUVNR-QJEHNBJNSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL80550PHL80230PHL80545
Plantamajosid phyproof® Reference Substance
PHL83304
Plantamajosid
Tubeimosid I phyproof® Reference Substance
PHL80550
Tubeimosid I
Madecassosid phyproof® Reference Substance
PHL80230
Madecassosid
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Plantamajosid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)