Fortfahren mit
PHL83282
Nuciferin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
1,2-Dimethoxy-6aβ-aporphin, Sanjoinin E
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 298,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H21NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.38
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 298,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
[H][C@]1(C2=C3C(OC)=C(OC)C=C2CCN1C)CC4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C19H21NO2/c1-20-9-8-13-11-16(21-2)19(22-3)18-14-7-5-4-6-12(14)10-15(20)17(13)18/h4-7,11,15H,8-10H2,1-3H3/t15-/m1/s1
InChI key
ORJVQPIHKOARKV-OAHLLOKOSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL80506PHL89268PHL89818
Nuciferin phyproof® Reference Substance
PHL83282
Nuciferin
DOTAP-Chlorid phyproof® Reference Substance
PHL80506
DOTAP-Chlorid
Ruscogenin phyproof® Reference Substance
PHL89268
Ruscogenin
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nuciferin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)