Fortfahren mit
PHL83274
Alizarin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
1,2-Dihydroxy-anthrachinon, Mordant Rot 11
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 193,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H8O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.21
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Colour Index Number:
58000
Beilstein/REAXYS Number:
1914037
€ 193,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
mp
279-283 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
Oc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
InChI
1S/C14H8O4/c15-10-6-5-9-11(14(10)18)13(17)8-4-2-1-3-7(8)12(9)16/h1-6,15,18H
InChI key
RGCKGOZRHPZPFP-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
122777PHL89267PHL89771
Alizarin phyproof® Reference Substance
PHL83274
Alizarin
Rubiadin phyproof® Reference Substance
PHL89267
Rubiadin
Purpurin phyproof® Reference Substance
PHL89771
Purpurin
grade
primary reference standard
grade
-
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
-
format
-
format
neat
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
application(s)
food and beverages
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
food and beverages
mp
279-283 °C (lit.)
mp
279-283 °C (lit.)
mp
-
mp
253-256 °C (lit.)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥85.0% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alizarin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)